Bilirubin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 3-(2-((3-(2-Carboxyethyl)-4-methyl-5-((Z)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-2-yl)methyl)-4-methyl-5-((Z)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
2011-1
2011-1EA 273 EUR
2011-1
Bilirubin, Millipore®
Bilirubin
Formel: C₃₃H₃₆N₄O₆
Molecular Weight: 584.67 g/mol
Schmelzpunkt: > 360 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005499
CAS-Nummer: 635-65-4
EINECS: 211-239-7