Essigsäure ≥80%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

20119.368EA 99.4 EUR
20119.368
Essigsäure ≥80%, TECHNICAL
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 78 - 82 %
Density (20/4) 1.068 - 1.070


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR