Essigsäure 50%
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethansäure
20123.363EA
101
EUR
20123.363
Essigsäure 50%
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molecular Weight: 60.05 g/mol Siedepunkt: 118 Schmelzpunkt: 17 Dichte: 1.06 Flammpunkt: 38,5 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2790 ADR: 8 III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 49.5 - 50.5 % |