Dimidiumbromid, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridiniumbromid, 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridiniumbromid
201272PEA
435
EUR
201272P
Dimidiumbromid, GPR RECTAPUR®
Dimidiumbromid
Formel:
C₂₀H₁₈BrN₃ Molecular Weight: 380,29 g/mol Schmelzpunkt: 243…248 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011757 CAS-Nummer: 518-67-2 EINECS: 208-256-7 UN: 2811 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Dye content (spectrophotometrically) | Min. 95 % |
Identity (UV/VIS-Spectrum) | Passes test |
Absorption max. (in methanol) | 523 - 528 nm |
Spec.Absorptivity (?m;0,0005 %;methanol) | 166 - 175 |
TLC-Test | Passes test |
Loss on drying (110°C) | Max. 5 % |