Schnelle rote ITR Base, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Azoic Diazo Component 42, N1,N1-Diethyl-4-methoxymetanilamide, Fast Red ITR, 3-Amino-N,N-diethyl-4-methoxybenzenesulphonamide
201286-100G
201286-100GEA 96.5 EUR
201286-100G
Schnelle rote ITR Base, Sigma-Aldrich®
Fast red ITR base
Fast Red ITR, (Azoic Diazo No. 42)
Formel: C₁₁H₁₈N₂O₃S
Molecular Weight: 258,34 g/mol
Schmelzpunkt: 102…105 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009045
CAS-Nummer: 97-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a1d1cff34e57ef31732164e1c3169deff25df2b&vid=51fa3e258ada311ca0eaa0c7ec94b9508f6f2e07&prid=web&clid=SAPDAM