(3-Thienyl)-malonsäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Propanedioic acid, 3-thienyl-., 3-Thienylmalonic Acid, 3-Thiophenemalonic Acid
201300010
201300010.EA 21.2 EUR
201300010.
(3-Thienyl)-malonsäure 98+%
3-Thiophenemalonic acid
Formel: C₇H₆O₄S
Molecular Weight: 186,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005469
CAS-Nummer: 21080-92-2
EINECS: 244-198-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance beige crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98 %