Borsäure 99,0-100,5%, kristallisiert Ph. Eur.

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Borsäure, Borhydroxid

20181.294EA 59.9 EUR
20181.294 20181.363 20181.465
Borsäure 99,0-100,5%, kristallisiert Ph. Eur.
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61.83 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: 160
Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
pH (3.3 %) 3.8 - 4.8
Solubility in alcohol Passes test
Organic matter Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 450 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 15 ppm
Residual solvents Unlikely by manuf.process
Lösungsmittel-Rückstände Unwahrsch.i.d. Produktion


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR