Chrysophenine 65% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Chrysophenine sodium salt
201901-50G
201901-50GEA 135 EUR
201901-50G
Chrysophenine 65% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Chrysophenine
Chrysophenine, Dye content 65 % (Direct Yellow 12)
Formel: C₃₀H₂₈N₄O₈S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007488
CAS-Nummer: 2870-32-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e766fe866cd1d8327edee0532128e4b1a56a45a&vid=99fa66aa3f365e9bb80e917ab094f428b2a92f35&prid=web&clid=SAPDAM