Acid Yellow 25 40% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
201960-10G
201960-10GEA 88.9 EUR
201960-10G
Acid Yellow 25 40% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Acid Yellow 25
Acid Yellow 25, Dye content 40 %
Formel: C₂₃H₂N₅NaO₆S₂
Molecular Weight: 549,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003121
CAS-Nummer: 6359-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17542016063d10fd2b0c5127f5abc3044d1a84fc&vid=10794dba2887f9fcf8ae70d02b0e5c9e67d169b2&prid=web&clid=SAPDAM