Celite® 545, Filterhilfsmittel, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Kieselgur, behandelt (calciniert), Diatomeenerde, behandelt (calciniert)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

20199-U
20199-UEA 439 EUR
20199-U
Celite® 545, Filterhilfsmittel, Supelco®
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08bd91cb31c2e48218d63de55abb5944a762bf38&vid=961baa4021266df1dfa768608a44ff3a06f4ef3d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR