Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
202380010
202380050
202380250
202381000
202380010.EA
68.4
EUR
202380010.
202380050.
202380250.
202381000.
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) 99%
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel:
C₇₂H₆₀P₄Pd Schmelzpunkt: 103…107 °C (Zers.) Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00010012 CAS-Nummer: 14221-01-3 EINECS: 238-086-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Carbon (C) | 73.7 to 76.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...