Salzsäure 35%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
20246.298EA
21.6
EUR
20246.298
20246.323
20246.367
20246.460
Salzsäure 35%, TECHNICAL
Salzsäure
Formel:
HCl Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II REACH: 01-2119484862-27 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 35 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...