Salzsäure 35%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

20246.298EA 21.6 EUR
20246.298 20246.323 20246.367 20246.460
Salzsäure 35%, TECHNICAL
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 35 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR