Salzsäure 35%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
20248.295EA
21.4
EUR
20248.295
20248.364
20248.290
20248.330
20248.460
Salzsäure 35%, GPR RECTAPUR®
Salzsäure
Formel:
HCl Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II REACH: 01-2119484862-27 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 35 - 38 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Appearance of solution | Passes test |
Free bromine or chlorine | Passes test |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Free chlorine | Max. 1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 80 ppm |
Br (Bromide) | Max. 5 ppm |
SO3 (Sulphite) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 5 ppm |
As (Arsenic) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 2 ppm |