Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat ≥98,0% Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Dinatrium-4,5-dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonat Dihydrat, 4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumchromotropat Dihydrat
20261.132EA 105 EUR
20261.132
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat ≥98,0% Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Molecular Weight: 400.29 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150612
CAS-Nummer: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (dried substance) Min. 98.0 %
Suited for formaldehyde reagent Passes test
Suited for titanium reagent Passes test
Water Max. 10 %