Citronensäure, wasserfrei 99,5-100,5%, Pulver Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
20282.293EA
79.1
EUR
20282.293
20282.362
20282.464
Citronensäure, wasserfrei 99,5-100,5%, Pulver Ph. Eur.
Citronensäure
Bitte beachten Nicht geeignet für parenterale Anwendungen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) | 99.5 - 100.5 % |
Appearance | |
Identification B | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Readily carbonisable substances | Passes test |
Oxalic acid | Max. 360 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 150 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Water | Max. 1.0 % |
Sulphated ash | Max. 0.1 % |
Residual solvents | Unlikely by manuf.process |