trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat ≥99,0%
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
20284.153EA 138 EUR
20284.153
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat ≥99,0%
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Schmelzpunkt: 213…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066429
CAS-Nummer: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm