EDTA Tetranatriumsalz ≥83%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz, Edetinsäure Tetranatriumsalz, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Tetranatriumsalz, EDTA-Na4 , Kestranal® 4S, Tetranatriumethylendiamintetraacetat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Tetranatriumsalz
20299.291EA 151 EUR
20299.291
EDTA Tetranatriumsalz ≥83%, TECHNICAL
EDTA Tetranatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈
Molecular Weight: 380,17 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 6,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150027
CAS-Nummer: 64-02-8
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 12,03557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da8dc42f6b4faeb40c2c5e98f983e37d310fe21&vid=c925ac956246bbfd17c182e83b57c15a3b8edfa1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 83 %