D(+)-Biotin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: (3aS,4S,6aR)-Biotin, Vitamin H, Vitamin B8, 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H- thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansäure, Vitamin B7, Coenzym R
2031-1
2031-1EA 153 EUR
2031-1
D(+)-Biotin, Sigma-Aldrich®
D(+)-Biotin
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Molecular Weight: 244.31 g/mol
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005541
CAS-Nummer: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231