Hexafluorokieselsäure 31% in wässriger Lösung, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Fluosilicic acid

20313.291EA 81.3 EUR
20313.291
Hexafluorokieselsäure 31% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Hexafluorokieselsäure
Formel: H₂F₆Si
Molecular Weight: 144,09 g/mol
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036289
CAS-Nummer: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 31 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR