Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

20326.136EA 108 EUR
20326.136
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) analytisches Reagens
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)

Metal Indikator; 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo) naphthalene-2-Carbonsäure; Calconcarbonsäure

Formel: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004078
CAS-Nummer: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Suited for calcium reagent Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR