Iodwasserstoffsäure 57% stabilisiert analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20345.267EA 326 EUR
20345.267
Iodwasserstoffsäure 57% stabilisiert analytisches Reagens
Hydriodic acid
Formel: HI
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011347
CAS-Nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Non-volatile residue Max. 0.5 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.03 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm