L(+)-Glutaminsäure 98,5-100,5% Ph. Eur.

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure, L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure, (S)-(+)-Glutaminsäure, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, L(+)-α-Aminoglutarsäure, H-Glu-OH, L(+)-2-Aminoglutarsäure

20350.232EA 111 EUR
20350.232
L(+)-Glutaminsäure 98,5-100,5% Ph. Eur.
L(+)-Glutaminsäure
Formel: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Molecular Weight: 147,13 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002634
CAS-Nummer: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (calculated on dried substance) 98.5 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Spec. opt. rotation (calc. on dried) 30.5 - 32.5 °
Ninhydrin-positive substances Passes test
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 300 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 200 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test
Lösungsmittel-Rückstände Entspricht

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR