α-Linolensäure ≥99% für die Biochemie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 9Z,12Z,15Z-Octadecatriensäure, Linolensäure, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäure, ALA
20364.081EA 0 EUR
20364.081
α-Linolensäure ≥99% für die Biochemie
α-Linolensäure
Formel: C₁₈H₃₀O₂
Molecular Weight: 278.44 g/mol
Siedepunkt: 443
Schmelzpunkt: –9.5 °C
Dichte: 0.9141 g/cm³ (18 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065720
CAS-Nummer: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %