X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
203782-1
203782-100
203782-250
203782-5
203782-1EA
273
EUR
203782-1
203782-100
203782-250
203782-5
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid), Millipore®
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Schmelzpunkt: 237…239 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005666 CAS-Nummer: 7240-90-6 EINECS: 230-640-8 |