5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore (Oncogene)
Synonyme: 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate sodium, X-phosphate disodium salt, Sodium 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
203788-1
203788-1EA 430 EUR
203788-1
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na), Sigma-Aldrich®
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Formel: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
Molecular Weight: 370,43 g/mol
MDL: MFCD00036757
CAS-Nummer: 102185-33-1