Salpetersäure 68%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

20406.292EA 28.6 EUR
20406.292 20406.361 20406.320
Salpetersäure 68%, TECHNICAL
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Siedepunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 68 - 70 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR