EDTA Dikaliumsalz Dihydrat ≥97,0% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Edetinsäure Dikaliumsalz Dihydrat, EDTA-K2 Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, Dikaliumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure di-Kaliumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat
20490.188EA 59.8 EUR
20490.188
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat ≥97,0% analytisches Reagens
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 404,46 g/mol
Schmelzpunkt: 272 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm