Bromxylenolblau, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
205478-10G
205478-10GEA 182 EUR
205478-10G
Bromxylenolblau, Sigma-Aldrich®
Bromxylenolblau
Formel: C₂₃H₂₀Br₂O₅S
MDL: MFCD00005873
CAS-Nummer: 40070-59-5
EINECS: 254-780-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b4e907133ae46f99b834c6b9ed9b828e78315ec&vid=70fb49aa0affab7aa59f9f52d83ef84151b28e03&prid=web&clid=SAPDAM