Kaffeesäure, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 3,4-Dihydroxyzimtsäure, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propensäure, 3,4-Dihydroxycinnamsäure
205546-500
205546-500EA 101 EUR
205546-500
Kaffeesäure, Millipore®
Kaffeesäure
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 366 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 234…237 °C
MDL: MFCD00004392
CAS-Nummer: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673