Perchlorsäure 70% ≥70%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Überchlorsäure
20587.296EA 209 EUR
20587.296
Perchlorsäure 70% ≥70%, GPR RECTAPUR®
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Siedepunkt: 160…181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112,2 °C
Dichte: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 69 - 72 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm