Phenol 99,0-100,5%, einzelne Kristalle Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
20596.297EA
177
EUR
20596.297
20596.468
Phenol 99,0-100,5%, einzelne Kristalle Ph. Eur.
Phenol
Formel:
C₆H₅OH Siedepunkt: 181,8 °C (1013 hPa) Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002143 CAS-Nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1,II REACH: 01-2119471329-32 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Acidity | Passes test |
Freezing point | Min. 39.5 °C |
Residue on evaporation | Max. 0.05 % |
Residual solvents | Passes test |