Hexachloroplatinsäure Hexahydrat ≥37,50% (Pt-Basis) ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydrogenhexachloroplatinat(IV) Hexahydrat, Dihydrogenhexachloroplatinat(IV) Hexahydrat
206083-1G
206083-1GEA 286.59 EUR
206083-1G
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat ≥37,50% (Pt-Basis) ACS, Fluka™
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat
Formel: H₂PtCl₆·6H₂O
Molecular Weight: 517,9 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 2,434 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149910
CAS-Nummer: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07609
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Platinum (Pt) Min. 37.50 %
Solubility in C₂H₅OH complying
Alkalis (as Sulfates) Max. 0.05 %
Application test complying