Salicylsäure ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: o-Hydroxybenzoesäure, 2-Hydroxybenzoesäure

20657.232EA 110 EUR
20657.232
Salicylsäure ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Salicylsäure
Formel: (HO)C₆H₄CO₂H
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Dichte: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002439
CAS-Nummer: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.0 %
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Melting point 158 - 161 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Insolubility in methanol Max. 50 ppm
Insolubility in NH3 4 N Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.025 %
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Water Max. 0.15 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR