Stearinsäure, Pulver, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

20666.290EA 47.1 EUR
20666.290 20666.460
Stearinsäure, Pulver, TECHNICAL
Stearinsäure
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002752
CAS-Nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
REACH: 01-2119543894-28
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Stearic and palmitic acid Min. 90 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR