Sulfanilsäure ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Anilin-4-sulfonsäure, 4-Aminobenzolsulfonsäure
20673.294EA 93.6 EUR
20673.294
Sulfanilsäure ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sulfanilsäure
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Molecular Weight: 173,19 g/mol
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 279 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %