Sulfanilsäure 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Anilin-4-sulfonsäure, 4-Aminobenzolsulfonsäure

20674.231EA 90.4 EUR
20674.231
Sulfanilsäure 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Sulfanilsäure
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Molecular Weight: 173,19 g/mol
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 279 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98.0 - 102.0 %
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in Na2CO3 solution Max. 0.02 %
Water Max. 0.7 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 0.5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR