Amidoschwefelsäure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
20675.290EA 56.6 EUR
20675.290 20675.320 20675.460
Amidoschwefelsäure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Amidoschwefelsäure
Formel: H₃NO₃S
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 205 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 0.05 %
Water Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm