Schwefelsäure 50%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20696.293EA 35.3 EUR
20696.293 20696.460
Schwefelsäure 50%, TECHNICAL
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,38
Dichte: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 50 %