Titan(IV)oxid 99, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Pigment White 6, Titansäureanhydrid, Titandioxid

20732.298EA 87.1 EUR
20732.298
Titan(IV)oxid 99, GPR RECTAPUR®
Titan(IV)oxid
Formel: TiO₂
Molecular Weight: 79.88 g/mol
Siedepunkt: 2900
Schmelzpunkt: 1855 °C
Dichte: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Loss on ignition (800°C) Max. 0.5 %
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR