Agar, Pulver, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

20768.235EA 63.7 EUR
20768.235 20768.292 20768.361
Agar, Pulver, TECHNICAL
Agar

Not suitable for microbiological purposes

Schmelzpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081288
CAS-Nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR