1-Pentanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
20800.294EA 50.7 EUR
20800.294
1-Pentanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
1-Pentanol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Siedepunkt: 137,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002977
CAS-Nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0.813 --> 0.817
Refractive index (20°C) 1.409 --> 1.412
Water (KF) Max. 0.30 %