Benzylalkohol ≥97%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Phenylcarbinol, (Hydroxymethyl)benzol, Phenylmethanol

20804.366EA 157.2 EUR
20804.366
Benzylalkohol ≥97%, TECHNICAL
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15,3 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 97 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR