Natriumsulfid Nonahydrat 98,0 ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sulfigran Nonahydrat, Schwefelnatrium Nonahydrat, Natriummonosulfid Nonahydrat, Dinatriumsulfid Nonahydrat
208043-500G
208043-100G
208043-25G
208043-5G
208043-500GEA
211.68
EUR
208043-500G
208043-100G
208043-25G
208043-5G
Natriumsulfid Nonahydrat 98,0 ACS, Fluka™
Natriumsulfid Nonahydrat
Formel:
Na₂S·9H₂O Molecular Weight: 240.18 g/mol Siedepunkt: 920 Schmelzpunkt: 50 °C Dichte: 1.43 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149184 CAS-Nummer: 1313-84-4 EINECS: 215-211-5 UN: 1849 ADR: 8 II REACH: 01-2119513694-38 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.0 % |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.005 % |
Sulfite and thiosulfate (as SO₄) | Max. 0.1 % |
Iron (Fe) | complying |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...