Magnesiumsulfat, wasserfrei ≥97%, Reagenzqualität

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous

208094-2.5KG
208094-2.5KGEA 386.44 EUR
208094-2.5KG
Magnesiumsulfat, wasserfrei ≥97%, Reagenzqualität
Magnesium sulphate

  • ≥95% for general laboratory use.

Formel: MgSO₄
Molecular Weight: 120,37 g/mol
Schmelzpunkt: 1,130 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,7 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay of Mg 19.6 - 20.8 %
Vapor Pressure <0.1 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density <0.01 (vs air)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR