Ethanol 96% (v/v), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
20822.290EA 103 EUR
20822.290
Ethanol 96% (v/v), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Ethanol
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96,2-96,5%
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water 5,2-7,5%
Transmittance (210 nm) Min. 35 %
Transmittance (220 nm) Min. 55 %
Transmittance (230 nm) Min. 72 %
Transmittance (240 nm) Min. 90 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (from 270 nm) Min. 98 %