Ethanol, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

20825.290EA 60.5 EUR
20825.290 20825.324
Ethanol, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Ethanol

Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (on anhydrous substance)
Assay (V/V) 96,2-96,5%
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR