Calciumchlorid Dihydrat ≥99% (durch komplexometrische Analyse), weißer Feststoff, Molekularbiologische Qualität, Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung

208291-250
208291-250EA 50.4 EUR
208291-250
Calciumchlorid Dihydrat ≥99% (durch komplexometrische Analyse), weißer Feststoff, Molekularbiologische Qualität, Millipore®
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR