2-Methyl-1-Propanol 97, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: iso-Butylalkohol, 2-Methyl-1-propanol, iso-Butanol

20835.294EA 43.9 EUR
20835.294
2-Methyl-1-Propanol 97, TECHNICAL
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Molecular Weight: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 107.9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 97 %
Brechungsindex (20°C) 1.395 - 1.396


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR