2-Methyl-1-Propanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20836.297EA 63 EUR
20836.297
2-Methyl-1-Propanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Siedepunkt: 107,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Boiling point 107 - 109 °C
Density (20/4) 0.799 - 0.803
Evaporation residue Max. 0.02 %
Brechungsindex (20°C) 1.395 - 1.396